Läs mer
2-fluor-4-nitrobensoesyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425532
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10425532 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10703683 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10298743 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10425532 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00808DA
Kemiska identifierare
CAS 403-24-7
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
InChI-nyckel MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.11
Procent renhet 95%