Learn More
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11399715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11399715 1 g 1g
11309725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11399715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19770.03
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 403-24-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-24-7
Molecular Formula C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
MDL Number MFCD00275565
InChI Key MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 172°C to 175°C
Quantity 1 g
Beilstein 2582091
Formula Weight 185.11
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.