Läs mer
2-Fluoro-4-nitrofenol, 98+%
Produktkod. 11414504
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414504 25 g 25g
11494494 1 g 1g
11404504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13134.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 403-19-0 | C6H4FNO3 | 157,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-19-0
Molekylformel C6H4FNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.1
MDL-nummer MFCD00051970
InChI-nyckel ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, 2-fluoro-4-nitro-phenol, pubchem4122, 4-nitro-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-nitro phenol, acmc-1cb9t, ksc493s7t
PubChem CID 9825
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-nitrophenol
Smältpunkt 117 °C till 121 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1944995
Formel vikt 157.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.