Läs mer
2-Fluor-4-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 11491778
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491778 5 g 5g
11401788 25 g 25g
11411788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14464.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 1427-07-2 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Den finner sin användning i syntesen av 2-fluoro-4-nitrobensoesyra och användes också i en studie av akvatisk toxicitet mot Poecilia reticulata och Tetrahymena pyriformis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin användning
i syntesen av 2-fluoro-4-nitrobensoesyra och användes även i en studie av akvatisk toxicitet mot Poecilia reticulata och Tetrahymena pyriformis.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1427-07-2
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.128
MDL-nummer MFCD00007199
InChI-nyckel WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
PubChem CID 74025
IUPAC-namn 2-fluor-l-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Smältpunkt 32 °C till 37 °C
Kokpunkt 56 °C till 58 °C (1 mmHg)
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2250156
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet.
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.