Läs mer
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline, 97%
Produktkod. 15497007
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497007 250 mg 250mg
15487007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34099.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1240257-25-3 | C6H5F6NS | 237.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240257-25-3
Molekylformel C6H5F6NS
Molekylvikt (g/mol) 237.16
MDL-nummer MFCD16652511
InChI-nyckel VNFMUDAEGKTTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorosulfur aniline, 2-fluoro-4-pentafluorothio aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-$l^ 6
PubChem CID 66523512
IUPAC-namn 2-fluor-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)anilin
LEDER NC1=C(F)C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 237.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.