Läs mer
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15446627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446627 1 g 1g
15418635 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33769.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240257-17-3
Molekylformel C7H5BrF6S
Molekylvikt (g/mol) 315.07
MDL-nummer MFCD16652507
InChI-nyckel VZMCPUASCXQNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 2-fluoro-4-pentafluorothio benzyl bromide
PubChem CID 66523502
LEDER FC1=C(CBr)C=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn [4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-pentafluoro-$l^{6}-sulfane
Formel vikt 315.07
Procent renhet 97%