Läs mer
2-Fluoro-4-picoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11916341 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11916341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-picoline
CAS 461-87-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0780g/mL, 1.078
Kokpunkt 160°C to 161°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H6FN
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-4-picoline, 2-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl pyridine, pubchem1203, acmc-1aevi, 4-methyl-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-methylpyridine,, ksc494a2j
InChI-nyckel ZBFAXMKJADVOGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=NC=C1)F
IUPAC-namn 2-fluoro-4-methylpyridine
Molekylvikt (g/mol) 111.12
PubChem CID 2737403
Formel vikt 111.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-4-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.