Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluorometoxi)bensaldehyd, 95 %
Produktkod. 15455997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455997 5 g 5g
15445997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33203.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208,112 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1227628-83-2
Molekylformel C8H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 208.112
MDL-nummer MFCD16652440
InChI-nyckel DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 53465593
IUPAC-namn 2-fluor-4-(trifluormetoxi)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 208.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.