Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15446497
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446497 1 g 1g
15456497 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33649.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240257-11-7
Molekylformel C8H7F4NO
Molekylvikt (g/mol) 209.14
MDL-nummer MFCD16652498
InChI-nyckel AXIVBJQCDRXELS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzylamine, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 66523482
IUPAC-namn [2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
LEDER NCC1=C(F)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3267
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 209.14
Procent renhet 97%