Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31335295
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31335295 25 g
31333300 1 g
31333611 5 g
31320395 10 g
31324260 100 g
31323445 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31335295 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1083925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 89763-93-9
Molekylformel C8H4F4O
MDL-nummer MFCD00061310
Kvantitet 25 g
LEDER O=CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F
Molekylvikt (g/mol) 192.11
Procent renhet 97%