Läs mer
2-Fluor-4-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11492140
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492140 1 g 1g
11402150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28788.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207,919 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503309-11-3
Molekylformel C7H5BF4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.919
MDL-nummer MFCD03094995
InChI-nyckel SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 16414145
IUPAC-namn [2-fluor-4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 113 °C till 115 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.