Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397496
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397496 25 g 25g
11377496 1 g 1g
11387496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09571.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115029-24-8
Molekylformel C8H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 208.112
MDL-nummer MFCD00010322
InChI-nyckel OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 518003
IUPAC-namn 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 166°C to 170°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 8409774
Formel vikt 208.11
Procent renhet ≥98%