Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470757 1 g 1g
11480757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23172.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 239087-07-1
Molekylformel C8H5BrF4
Molekylvikt (g/mol) 257.026
MDL-nummer MFCD00061173
InChI-nyckel MQUCRCQNRDHRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl bromide, acmc-1ch3e, 4-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzylbromide, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzyl bromide, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-trifluoromethyl, a-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethyl toluene;a-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737570
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smältpunkt 28°C to 30°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.03
Procent renhet 97%