Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456020
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456020 1 g 1g
11466020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26573.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Used in the field of nanoparticles. Used in laboratory as reagent.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209991-64-0
Molekylformel C9H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 222.14
MDL-nummer MFCD00061186
InChI-nyckel LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
PubChem CID 3863567
IUPAC-namn 2-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 78°C to 81°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.14
Procent renhet 97%