Läs mer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, Maybridge
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 1040681-74-0 |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C7H3F4NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 |
| InChI-nyckel | ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.1 |
| Visa mer |