Läs mer
2-fluor-4-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-Fluoro-4-(trifluormetyl)pyridin fungerar som reaktant vid framställning av aminopyridiner genom amineringsreaktioner. Det används också som katalytisk ligand för regioselektiv framställning av tetrametylbifenyler genom aerob oxidativ koppling av xylen katalyserad av palladium.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Fluoro-4-(trifluormetyl)pyridin fungerar som reaktant vid framställning av aminopyridiner genom amineringsreaktioner. Det används också som katalytisk ligand för regioselektiv framställning av tetrametylbifenyler genom aerob oxidativ koppling av xylen katalyserad av palladium.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, acetonitril och N,N-metylformamid
Anteckningar
Oförenlig med oxiderande medel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Kokpunkt | 113 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Blanda med vatten, alkohol, acetonitril och N,N-dimetylformamid |
| Formel vikt | 165.09 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.