Läs mer
2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrofthalazin-1-ylmetyl) bensoesyra, TRC
Produktkod. 17982645
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17982645 250 mg
1 options
Produktkod. 17982645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF593022250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid
CAS 763114-26-7
Molekylformel C16 H11 F N2 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic Acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid, Benzoic acid, 5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic acid (ACI), 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H11FN2O3/c17-13-6-5-9(7-12(13)16(21)22)8-14-10-3-1-2-4-11(10)15(20)19-18-14/h1-7H,8H2,(H,19,20)(H,21,22)
LEDER OC(=O)c1cc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)ccc1F
IUPAC-namn 2-fluoro-5-[(4-oxo-3H-ftalazin-1-yl)metyl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 298.27
Formel vikt 298.0754