Läs mer
2-Fluoro-5-bromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-5-bromopyridine |
| CAS | 766-11-0 |
| Molekylformel | C5H3BrFN |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Bromo-6-fluoropyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.99 |
| Formel vikt | 174.9433 |