Läs mer
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile, 99%
Produktkod. 10490924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10490924 1 g 1g
10684735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10490924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397940010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 218301-22-5 | C8H4FNO | 149.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 218301-22-5
Molekylformel C8H4FNO
Molekylvikt (g/mol) 149.12
MDL-nummer MFCD01863558
InChI-nyckel MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-cyanobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-formyl, 2-fluoro-5-formylbenzenecarbonitrile, 2-fluor-5-formylbenzonitrile, 10014 2-fluoro-5-formyl benzonitrile, pubchem2252, acmc-1cfa9, fluoro-5-formylbenzonitrile
PubChem CID 2769582
IUPAC-namn 2-fluoro-5-formylbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Smältpunkt 80°C to 84°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H3(CN)CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.