Läs mer
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11492280
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11492280
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29251.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072952-25-0
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.95
MDL-nummer MFCD06656276
InChI-nyckel CMJGYVJNQJJJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-hydroxymethylphenylboronic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl phenylboronic acid, 3-borono-4-fluorobenzyl alcohol, 2-fluoro-5-hydroxymethylphenylbornic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl benzeneboronic acid, pubchem5040, acmc-2098uj, ksc494m6l
PubChem CID 44717544
IUPAC-namn [2-fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
LEDER OCC1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 64°C to 76°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.95
Procent renhet 98%