Läs mer
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde, 97+%
Produktkod. 15474707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474707 5 g 5g
15464707 1 g 1g
15484707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32033.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146137-76-0 | C7H4FIO | 250.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146137-76-0
Molekylformel C7H4FIO
Molekylvikt (g/mol) 250.01
MDL-nummer MFCD03093999
InChI-nyckel BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
PubChem CID 16217058
IUPAC-namn 2-fluor-5-jodbensaldehyd
LEDER FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 250.01
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.