Läs mer
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10193334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10193334 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10193334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399990010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
CAS 146137-76-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45°C to 48°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4FIO
Linjär formel FC6H3(I)CHO
MDL-nummer MFCD03093999
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
InChI-nyckel BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
IUPAC-namn 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 250.01
PubChem CID 16217058
Formel vikt 250.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.