Läs mer
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid, 97%
Produktkod. 11386559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386559 5 g 5g
11376559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26175.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124700-41-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
2-Fluoro-5-jodbensoesyra är en av prekursormolekylerna som visades generera ETD-reagens via ESI följt av CID. Utgångsmaterial i syntesen av 3,6-disubstituerad 2-pyridinkarboxamid (GK-aktivatorer).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-fluor-5-jodbensoesyra är en av prekursormolekylerna som visades generera ETD-reagens via ESI följt av CID. Utgångsmaterial i syntesen av 3,6-disubstituerad 2-pyridinkarboxamid (GK-aktivatorer).
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124700-41-0
Molekylformel C7H4FIO2
Molekylvikt (g/mol) 266.01
MDL-nummer MFCD03094517
InChI-nyckel QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzoicacid, 2-fluoro-5-iodo-benzoic acid, pubchem1385, acmc-1c24w, ksc174o6d, rarechem al bo 1479, buttpark 122\01-06, 5-iodo-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2778925
IUPAC-namn 2-fluor-5-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Smältpunkt 162°C to 165°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 266.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.