Läs mer
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile |
| CAS | 351003-36-6 |
| Molekylformel | C7H3FIN |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3FIN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(I)cc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-5-iodobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.01 |
| Formel vikt | 246.9294 |