missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15478395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478395 5 g 5g
15468395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15478395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33318.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1373920-78-5
Molekylformel C9H5ClF4O2
Molekylvikt (g/mol) 256.581
MDL-nummer MFCD22201039
InChI-nyckel FKJAOSVOAJPKGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 86277641
IUPAC-namn 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)Cl)F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 256.58
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.