Läs mer
2-fluor-5-metoxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483148
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483148 5 g 5g
11473148 1 g 1g
11493148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18904.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105728-90-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105728-90-3
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00070795
InChI-nyckel DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 2734872
IUPAC-namn 2-fluor-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Densitet 1.237
Kokpunkt 80°C (0.9 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5 g
Beilstein 4379088
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.