Läs mer
2-Fluor-5-metoxybensoesyra, 97+%
Produktkod. 15429047
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429047 250 mg 250mg
15409047 1 g 1g
15419047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52365.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 367-83-9 | C8H7FO3 | 170,139 g/mol
2-Fluoro-5-metoxibensoesyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Fluoro-5-metoxibensoesyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-83-9
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.139
MDL-nummer MFCD00272566
InChI-nyckel REDSLTKMNCCQBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774543
IUPAC-namn 2-fluor-5-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62
Formel vikt 170.14
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.