Läs mer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN2810 |
| Formel vikt | 193.14 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Vätska |