Läs mer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448955 250 mg 250mg
15438955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34462.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1323966-16-0
Molekylformel C9H8F4O
Molekylvikt (g/mol) 208.156
MDL-nummer MFCD19687197
InChI-nyckel YSXVMRQKBSXFCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol
PubChem CID 66523486
IUPAC-namn [2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska