Läs mer
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile, 99%
Produktkod. 11326549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326549 5 g 5g
11316549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26166.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64113-84-4 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64113-84-4
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.141
MDL-nummer MFCD00134542
InChI-nyckel CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-cyano-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1552, acmc-209nk8, ksc352m4h, 2-fluoro-5 methyl benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl benzonitrile
PubChem CID 2774584
IUPAC-namn 2-fluor-5-metylbensonitril
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)F)C#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Smältpunkt 49°C to 52°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 135.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.