Läs mer
2-Fluoro-5-metylfenol, 97 %
Produktkod. 11395299
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395299 1 g 1g
11305309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20275.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63762-79-8
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00190101
InChI-nyckel XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
IUPAC-namn 2-fluor-5-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methylphenol
Densitet 1.155
Kokpunkt 172 °C till 174 °C
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Brytningsindex 1.5105
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2433017
Formel vikt 126.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.