Läs mer
2-Fluoro-5-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 10377870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377870 100 g Glasflaska 100g
10321034 5 g Glasflaska 5g
10285880 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10377870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168391000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 369-36-8 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-36-8
Molekylformel C6H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.12
MDL-nummer MFCD00007652
InChI-nyckel KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 2-fluoro-5-nitro aniline, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, pubchem8504, acmc-1crtl, 5-nitro-2-fluoroaniline
PubChem CID 67785
IUPAC-namn 2-fluoro-5-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitroaniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 99 °C till 103 °C
Färg Brun till ockra-gul
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H3(NO2)NH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, I, 355
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, alkohol och toluen
Formel vikt 156.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-nitroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.