Läs mer
2-Fluoro-5-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-5-nitroanisole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 171.0332 |