Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 10737085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737085 1 g Plastic bottle 1g
1 options
Produktkod. 10737085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
CAS 27996-87-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57°C to 60°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C7H4FNO3
Linjär formel FC6H3(NO2)CHO
MDL-nummer MFCD00042298
Kvantitet 1 g
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
InChI-nyckel VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
IUPAC-namn 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 169.11
PubChem CID 2734770
Formel vikt 169.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.