Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948222
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948222 500 g 500g
30932749 25 g 25g
30947810 10 g 10g
30938212 100 g 100g
30930121 5 g 5g
30947266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30948222 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10307500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
CAS 27996-87-8
Molekylformel C7H4FNO3
MDL-nummer MFCD00042298
Kvantitet 500 g
LEDER C1=C(C(=CC=C1[N+](=O)[O-])F)C=O
Molekylvikt (g/mol) 169.11
Procent renhet 98%