Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11394096
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394096 5 g 5g
11384096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19233.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169,111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobensaldehyd, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Fluoro-5-nitrobensaldehyd, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27996-87-8
Molekylformel C7H4FNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.111
MDL-nummer MFCD00042298
InChI-nyckel VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC-namn 2-fluor-5-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 57 °C till 59 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1950329
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 169.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.