Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11449607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449607 25 g 25g
11429607 1 g 1g
11439607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22100.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7304-32-7 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobensoesyra kan användas vid syntesen av dibens[b,f]oxazepin-11(10H)-oner, via den nukleofila aromatiska substitutionen (SNAr) av fluor i 2-fluoro-5-nitrobensoesyra med OH från olika 2-aminosubstituerade dibensoesyra på fasta dibenso-fenoler på fasta substituerade dibensofenoler. SNAr av fluor i 2-fluoro-5-nitrobensoesyra med OH-funktionen av de immobiliserade polysubstituerade fenolerna, vid syntesen av oxazepiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Fluoro-5-nitrobensoesyra kan användas vid syntes
av dibens[b,f]oxazepin-11(10H)-oner, via den nukleofila aromatiska substitutionen (SNAr) av fluor i 2-fluoro-5-nitrobensoesyra med OH från olika 2-aminosubstituerade dibensoker på fasta dibensofenoler på fasta stödfenoler, syntes på fasta aminosubstituerade fenoler. SNAr av fluor i 2-fluoro-5-nitrobensoesyra med OH-funktionen av de immobiliserade polysubstituerade fenolerna, vid syntesen av oxazepiner.
Löslighet Löslig i kloroform
, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7304-32-7
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD00134238
InChI-nyckel ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
IUPAC-namn 2-fluor-5-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 142 °C till 144 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912835
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etanol.
Formel vikt 185.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.