Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10061034 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061034 5 g Glass bottle 5g
10051034 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061034 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7304-32-7
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD00134238
InChI-nyckel ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
IUPAC-namn 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142.0°C to 144.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NO2C6H3(F)COOH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.