Läs mer
2-fluor-5-nitrobensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10385152
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10385152 1 g 1g
10622273 10 g 10g
10481124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10385152 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00351DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 17417-09-3
Molekylformel C7H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.11
MDL-nummer MFCD00042299
InChI-nyckel YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
IUPAC-namn 2-fluor-5-nitrobensonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.11
Procent renhet 97%