Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11479286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479286 5 g 5g
11489286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18130.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400-74-8 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-74-8
Molekylformel C7H3F4NO2
Molekylvikt (g/mol) 209.1
MDL-nummer MFCD00024576
InChI-nyckel DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
PubChem CID 94954
IUPAC-namn 1-fluor-4-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densitet 1.522
Kokpunkt 105°C to 110°C (25 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1881423
Formel vikt 209.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.