Läs mer
2-fluor-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471309
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471309 5 g 5g
15481309 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-24-6 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
Det används vid framställning av nitropyridiner genom nitrering av pyridiner med salpetersyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Det används vid framställning av nitropyridiner genom
nitrering av pyridiner med salpetersyra.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-24-6
Molekylformel C5H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.089
MDL-nummer MFCD03095059
InChI-nyckel XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-nitropyridine, pyridine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluor-5-nitropyridin, 2-fluoro-5-nitro-pyridine, abbypharma ap-15-5253, pubchem1202, acmc-1arnr, 5-nitro-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-nitro pyridine
PubChem CID 95264
IUPAC-namn 2-fluoro-5-nitropyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitropyridine
Smältpunkt 17°C to 21°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.41 g/mL
Kokpunkt 86°C to 87°C (7 mmHg)(literature)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 5 g
Beilstein 120351
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 142.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoro-5-nitropyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.