Läs mer
2-Fluoro-5-nitrotoluen, 98+%
Produktkod. 11487606
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487606 10 g 10g
11497606 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14649.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 455-88-9 | C7H6FNO2 | 155,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-88-9
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
MDL-nummer MFCD00007284
InChI-nyckel XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro, 4-fluoro-3-methylnitrobenzene, toluene, 2-fluoro-5-nitro, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 5-nitro-2-fluorotoluene, 3-methyl-4-fluoronitrobenzene, pubchem1593, 2-fluoro-5-nitro-toluene, 5-nitro-2-fluoro toluene
PubChem CID 68001
IUPAC-namn 1-fluor-2-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kokpunkt 98°C to 101°C (13 mmHg)
Flampunkt 105°C (221°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1940341
Formel vikt 155.13
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-Benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.