Läs mer
2-fluor-5-(trifluormetoxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11342559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342559 1 g 1g
11352559 5 g 5g
11362559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26655.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)bensaldehyd används som en prekursor för organisk syntes. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror, ammoniak och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886497-81-0
Molekylformel C8H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 208.112
MDL-nummer MFCD04115886
InChI-nyckel FMDGCHMPSCBYFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783324
IUPAC-namn 2-fluor-5-(trifluormetoxi)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-trifluoromethoxy fluorobenzene, benzaldehyde,2-fluoro-5-trifluoromethoxy, pubchem4231, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 208.11
Procent renhet 97%