Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)bensylbromid, 97 %
Produktkod. 11336899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336899 1 g 1g
11346899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26795.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 86256-24-8 | C8H5BrF4O | 273,025 g/mol
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)bensylbromid används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)bensylbromid används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86256-24-8
Molekylformel C8H5BrF4O
Molekylvikt (g/mol) 273.025
MDL-nummer MFCD04115890
InChI-nyckel KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 2783326
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-l-fluor-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 273.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.