missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028926
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11421240

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26342.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.

Solubility
Immiscible with water.

Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 886498-13-1
Molekylformel C8H7F4NO
Molekylvikt (g/mol) 209.144
MDL-nummer MFCD04115895
InChI-nyckel MBNLPGBRZXRZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzylamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methylamine, 1-2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzenemethanamine, benzenemethanamine,2-fluoro-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 3739302
IUPAC-namn [2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CN)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Brytningsindex 1.4395
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 209.14
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.