Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427615
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427615 250 mg 250mg
11332679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26714.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
As intermediates. Commonly used laboratory reagent. Used in the field of nanoparticles.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886497-98-9
Molekylformel C9H6F4O3
Molekylvikt (g/mol) 238.14
MDL-nummer MFCD04115892
InChI-nyckel PYCWSPHSXHTRQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 2783328
IUPAC-namn 2-[2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=C(F)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.14
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.