Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Produktkod. 11418187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418187 1 g 1g
11428187 5 g 5g
11438187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17556.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 535-52-4 | C7H5F4N | 179.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-52-4
Molekylformel C7H5F4N
Molekylvikt (g/mol) 179.118
MDL-nummer MFCD00007653
InChI-nyckel DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluidine, 4-fluoro-3-aminobenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-m-toluidine, pubchem1538, ksc494s7l
PubChem CID 136349
IUPAC-namn 2-fluor-5-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.378
Kokpunkt 210°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1950800
Formel vikt 179.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.