Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluormetyl)anilin, TRC
Produktkod. 30408328
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30408328 50 g
1 options
Produktkod. 30408328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59609550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Molekylformel C7H5F4N
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
LEDER Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-fluoro-5-(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 179.11
Formel vikt 179.0358