Läs mer
2-fluor-5-(trifluormetyl)anisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389809 1 g 1g
11399809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23516.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 261951-78-4 | C8H6F4O | 194.129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261951-78-4
Molekylformel C8H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 194.129
MDL-nummer MFCD01631564
InChI-nyckel AXEAQZIYCQTHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-3-methoxybenzotrifluoride, pubchem8275, acmc-1ceet, 4-fluoro-3-methoxy-benzotrifluoride, 1-fluoranyl-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2774771
IUPAC-namn 1-fluor-2-metoxi-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Flampunkt 62°C (144°F)
Brytningsindex 1.4352
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 194.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.