Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11478847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478847 25 g 25g
11458847 1 g 1g
11468847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19973.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146137-78-2
Molekylformel C8H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 192.11
MDL-nummer MFCD00061311
InChI-nyckel IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
PubChem CID 2734904
IUPAC-namn 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.36
Kokpunkt 176°C
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
Beilstein 5810686
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 192.11
Procent renhet 97%